Learn More
Ácido indol-3-butírico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11318879 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11318879 25 g
1 options
Código de producto. 11318879 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210204225
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 133-32-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.241
Número MDL MFCD00005664
Clave InChI JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
Nombre IUPAC ácido 4-(1H-indol-3-il)butanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-butyric acid
Nombre de nota Hormona del crecimiento para plantas
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Forma física Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-3-butyric Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(indol-3-yl)butyric acid