Learn More
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16458888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458888 10 g 10 g
16461328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0186
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-indolebutyric acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
SMILES O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism