Learn More
Ácido indol-3-butírico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-3-butyric Acid-d4 |
| CAS | 1216408-71-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H9D4NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-butanoic Acid-d4, 3-Indolyl-γ-butyric Acid-d4, 3-Indolylbutyric αcid-d4, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic αcid-d4, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric αcid-d4, 4-(3-Indolyl)butanoic αcid-d4, 4-(Indol-3-yl)butyric αcid-d4, Clonex-d4, Oxyberon-d4, Rootex-d4, Seradix-d4, NSC 3130-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C(C([2H])([2H])CC(O)=O)([2H])C1=CNC2=C1C=CC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 207.26 |
| Porcentaje de pureza | >95 |