Learn More
Ácido indol-3-butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452308 100 g 100 g
11432308 5 g 5 g
11442308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15260.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido indol-3-butírico es la hormona vegetal de la familia de las auxinas (fitohormona). Se cree que el IBA es un precursor del ácido indol-3-acético (IAA) el más abundante y la auxina básica que se produce y funciona de forma nativa en las plantas. El IAA genera la mayoría de los efectos de las auxinas en plantas intactas, y es la auxina nativa más potente.
Solubilidad
Soluble en agua (0,25 g/l).
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-32-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.241
Número MDL MFCD00005664
Clave InChI JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
Nombre IUPAC ácido 4-(1H-indol-3-il)butanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-butyric acid
Punto de fusión 121°C to 125°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 171120
Índice Merck 14,4965
Información de solubilidad Soluble in water(0.25g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%