Learn More
indol-3-acetil-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-[(2-(1H-indol-3-yl)acetyl)amino]-3-phenylpropanoic acid |
| CAS | 57105-50-7 |
| Fórmula molecular | C19 H18 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | indole-3-acetyl-L-phenylalanine, N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-phenylalanine, N-(1H-Indol-3-ylacetyl)-L-phenylalanine, Indole-3-acetylphenylalanine, N-(3-Indolylacetyl)-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-18(11-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-17(19(23)24)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,17,20H,10-11H2,(H,21,22)(H,23,24)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2c[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[2-(1H-indol-3-il)acetil]amino]-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.132 |