Learn More
Ácido indol-3-acetil-L-aspártico, TRC
Código de producto. 30007304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007304 25 mg 25 miligramos
30004439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57737025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2456-73-7
Fórmula molecular C14H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 290.27
Sinónimo N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-aspartic Acid, N-(Indol-3-ylacetyl)-aspartic Acid, N-(Indol-3-ylacetyl)-L-aspartic Acid, (Indole-3-acetyl)aspartic Acid, (Indoleacetyl)aspartic Acid, 3-Indolylacetyl-L-aspartic Acid, Indol-3-ylacetylaspartic Acid, Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid, Indole-3-acetylasparaginic Acid;
Nombre IUPAC (2S)-2-[[2-(1H-indol-3-il)acetil]amino]ácido butanedioico
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O5/c17-12(16-11(14(20)21)6-13(18)19)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0903