Learn More
Indol-3-acetil beta-D-Glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30009687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009687 2.5 mg 2.50 miligramo
30004241 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6270202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19817-95-9
Fórmula molecular C16 H19 N O7
Peso molecular (g/mol) 337.32
Sinónimo 1-(1H-Indole-3-acetate) β-D-Glucopyranose, 1-O-(Indol-3'-ylacetyl) -β-D-glucopyranose, Indole-3-acetic Acid β-D-Glucopyranosyl Ester, Indole-3-acetic Acid β-Glucoside;
Nombre IUPAC [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il] 2-(1H-indol-3-il)acetato
SMILES C(C(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=O)C=2C=3C(NC2)=CC=CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-acetyl beta-D-Glucopyranose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO7/c18-7-11-13(20)14(21)15(22)16(23-11)24-12(19)5-8-6-17-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,11,13-18,20-22H,5,7H2/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1162
Porcentaje de pureza >95%