Learn More
Indol-3-acetonitrilo, TRC
Código de producto. 17993035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993035 5 g 5 g
17935035 10 g 10 g
17950605 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5773555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-51-7
Fórmula molecular C10 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 156.18
Sinónimo Indole-3-acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)acetonitrilo
SMILES N#CCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolyl-acetonitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0687