Learn More
Indol-3-acético-L-alanina, TRC
Código de producto. 30135409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135409 50 mg 50 miligramos
30009030 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57736050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57105-39-2
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-alanine, N-Indol-3-ylacetyl-alanine, N-(1H-Indol-3-ylacetyl)-L-alanine, Indole-3-acetylalanine, N-(3-Indolylacetyl)-L-alanine;
Nombre IUPAC ácido propanoico 2-[[2-(1H-indol-3-il)acetil]amino
SMILES CC(NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-acetic-L-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1004