Learn More
Ácido indol-3-acético, 99,2 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11318869 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318869 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11318869 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210203705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.60€
    26.25€ / 5 g
    Ahorro 1.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 87-51-4
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00005636
Clave InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-acetic acid
Nombre de nota Biología molecular y biología celular
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 0.992
Forma física Polvo