Learn More
Ácido indol-3-acético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448880 5 g 5 g
11453194 25 g 25 g
11463194 100 g 100 g
11473194 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10556.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como hormona de crecimiento vegetal. Es un inductor de elongación y división de células vegetales que se ha demostrado que causan crecimiento incontrolado.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), metanol, DMSO y cloroformo (con moderación). Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-51-4
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00005636
Clave InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-acetic acid
Punto de fusión ∼167°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 143358
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4964
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-3-acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indole-3-acetic acid