Learn More
Ácido indol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30396040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396040 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6270001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-2-carboxylic Acid
CAS 1477-50-5
Fórmula molecular C9 H7 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Indole-2-carboxylic acid, Indole-2-carboxylic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477