Learn More
Ácido indol-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785001 50 g Frasco de vidrio 50 g
10676312 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122200500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1477-50-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477-50-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005611
Clave InChI HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-2-carboxylic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 205.0°C to 209.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 22, 61
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.