Learn More
Ácido indol-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492968 50 g 50 g
11482968 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18690.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1477-50-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Reactant for total synthesis of (±)-dibromophakellin and analogs, synthesis of the pyrrolizidine alkaloid (±)-trachelanthamidine, stereo selective preparation of renieramycin G analogs, preparation of spirooxoindolepyrrolidines via reduction of indole-2-carboxylic acid followed by oxidation, condensation, reduction, amidation and Kharasch radical cyclization, Pd-catalyzed cyclization and N,N-(pentane)diylbis[indolecarboxamide] and N,N-[phenylenebis(methylene)]bis[indolecarboxamide] derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante para la síntesis total de (±)-dibromofakelina y análogos, síntesis de la (±)-traquelantamidina de alcaloide pirrolizidina, preparación estéreo-selectiva de los análogos de la renieramicina G, preparación de la espiroxoindolepirrolidinas mediante la reducción del ácido indolol-2-carboxílico y seguida de oxidación, condensación, reducción, amidación, ciclamación Kharasch con radicales, ciclización catalizada por Pd y derivados de N,N′-(pentano)diilbis[indolcarboxamida] y N,N′-[fenilenobis(metileno)]bis[indolcarboxamida].
Solubilidad
Soluble en solución amarilla transparente al 5 % en etanol, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1477-50-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005611
Clave InChI HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Indole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 124132
Información de solubilidad Soluble in clear yellow solution 5% in ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza ≥98%