Learn More
Ácido indol-2-carboxílico-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-2-carboxylic Acid-13C |
| CAS | 1216839-31-4 |
| Fórmula molecular | C813CH7NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Carboxyindole-13C, 2-Indolylformic Acid-13C, NSC 16598-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)/i9+1 |
| SMILES | O[13C](C(N1)=CC2=C1C=CC=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |