Learn More
Indol-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410878 5 g 5 g
15420878 250 mg 250 miligramos
15400878 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54638.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19005-93-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Indole-2-carboxaldehyde is a useful starter in indole and natural product chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol-2-carboxaldehído es un iniciador útil para indoles y química natural de productos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los oxidantes fuertes y los agentes reductores fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19005-93-7
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD03001425
Clave InChI SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde, indole-2-carbaldehyde, 2-formylindole, 2-formyl-1h-indole, 1h-indolecarboxaldehyde, unii-r5n9cd7dlm, r5n9cd7dlm, methanol, 2h-indol-2-ylidene-, 1e-9ci, indolaldehyd
PubChem CID 96389
Nombre IUPAC 1H-indol-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%