Learn More
Indol-2,4,5,6,7-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indole-2,4,5,6,7-d5 |
| CAS | 73509-21-4 |
| Fórmula molecular | C8H2D5N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5 (9CI), Indole-2,4,5,6,7-d5, Indole-d5, Indole-2,4,5,6,7-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMILES | [2H]c1cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 122.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0892 |