Learn More
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-Alpha,Alpha-d2 Acid, TRC
Código de producto. 30404736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404736 1 mg -
30397955 2 mg 2 miligramos
30400891 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5773411MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-21-7
Fórmula molecular C10 2H7 H2 N O2
Peso molecular (g/mol) 182.23
Sinónimo 2,2-Dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid D7, 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-α,α-d2 acid, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic-α,α-d2 acid, 3-Indolylacetic acid-d7
Nombre IUPAC 2,2-dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-acetic acid 2,4,5,6,7,alpha,alpha-d7
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1073