Learn More
Ácido indol-2,4,5,6,7-d5-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Indole-3-acetic acid indole-2,4,5,6,7-d5 |
| CAS | 76937-78-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H4 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-acetic acid D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMILES | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 180.21 |
| Mostrar más |