Learn More
Ácido indol-2,4,5,6,7-d5-3-acético-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1 H-Indole-3-acetic acid 2,4,5,6,7,alpha,alpha-d7 |
| CAS | 1173020-21-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H7 H2 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2,2-Dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1 H-indol-3-yl)acetic acid, 1 H-Indole-3-acetic acid D7, 1 H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-α,α-d2 acid, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic-α,α-d2 acid, 3-Indolylacetic acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11 H,5H2,(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2,6 D |
| SMILES | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 182.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1073 g/mol |
| Mostrar más |