Learn More
Indol-2,4,5,6,7-d5-3-acetamida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1 H-Indole-d5-3-acetamide |
| CAS | 1204700-53-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H5 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12 H,5H2,(H2,11,13)/i1D,2 D,3 D,4 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1CC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 179.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.1107 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |