Learn More
(-)-Indolactam V, MedChemExpress
Código de producto. 16457807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457807 5 mg 5 miligramos
16421239 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16457807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12307
MedChemExpress (-)-Indolactam V is a PKC activator, with Kis of 3.36 nM, 1.03 μM for η-CRD2 (PKCη surrogate peptide), γ-CRD2 (PKCγ surrogate peptide), and Kds of 5.5 nM (η-C1B), 7.7 nM (ε-C1B), 8.3 nM (δ-C1B), 18.9 nM (β-C1A-long), 20.8 nM (α-C1A-long), 137 nM (β-C1B), 138 nM (γ-C1A), 213 nM (γ-C1B), and has antitumor activity.
(-)-Indolactam V is a PKC activator, with Kis of 3.36 nM, 1.03 μM for η-CRD2 (PKCη surrogate peptide), γ-CRD2 (PKCγ surrogate peptide), and Kds of 5.5 nM (η-C1B), 7.7 nM (ε-C1B), 8.3 nM (δ-C1B), 18.9 nM (β-C1A-long), 20.8 nM (α-C1A-long), 137 nM (β-C1B), 138 nM (γ-C1A), 213 nM (γ-C1B), and has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Indolactam V
Forma física Solid
CAS 90365-57-4
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Indolactam V
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)[C@@H](C1=O)N(C)C2=C3C(NC=C3C[C@H](N1)CO)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 301.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.38
Porcentaje de pureza 98.75%