Learn More
Azul Indoine, Thermo Scientific™
Código de producto. 15402152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402152 1 g 1 g
10631273 5 g 5 g
10181092 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365330010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4569-88-4
Fórmula molecular C30H24ClN5O
Peso molecular (g/mol) 506.01
Número MDL MFCD00011924
Clave InChI SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9575841
SMILES [Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoine Blue
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 3-amino-2,8-dimetil-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihidronaftalen-1-ilideno]hidrazina-1-il}-5-fenil-5λ⁵-fenazina-5-cloruro de ylio
Lambda máx 595 to 601nm (0.001% in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.01
Pérdida por secado 10% max. (110°C, 1 h)
Cantidad 1 g
RU– Solo para uso en investigación