Learn More
Verde de indocianina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433222 100 mg 100 miligramos
11403222 5 mg -
11413222 25 mg 25 miligramos
11423222 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11433222 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215502080
CAS 3599-32-4
Fórmula molecular C43H47N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 774.967
Número MDL MFCD00013078
Clave InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Cardiogreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nombre IUPAC sodio;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trieniliden]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butan-1-sulfonato
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indocyanine green
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 90%
Formula Weight (peso de la fórmula) 774.98
Color Verde
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indocyanine Green
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: indocyanine green