Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indocyanine Green |
| CAS | 3599-32-4 |
| Fórmula molecular | C43H47N2NaO6S2 |
| Número MDL | MFCD00013078 |
| Sinónimo | Cardiogreen, Foxgreen, IC Green |
| Clave InChI | MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+] |
| Nombre IUPAC | sodio;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trieniliden]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butan-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 774.967 |
| PubChem CID | 132274068 |
| Mostrar más |