Learn More
Verde de indocianina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indocyanine Green |
| CAS | 3599-32-4 |
| Fórmula molecular | C43 H47 N2 O6 S2 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrien-1-yl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt, sodium salt (1:1), 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolin-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt (8CI), 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt, 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt, sodium salt (9CI), 4,5-Benzoindotricarbocyanine, Cardio Green, HWD Indocyanine Green, ICG, IR 125, Indocyanin green, Indocyanine green, NK 2611, NK 2612, Opthagreen, SO 270, Ujoviridin, Wofaverdin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC1(C)\C(=C\C=C\C=C\C=C/C2=[N+](CCCCS(=O)(=O)[O-])c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)\N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c5ccc6ccccc6c15 |
| Nombre IUPAC | sodio;4-[(2Z)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trienilideno]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 774.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 774.2773 |