Learn More
MedChemExpress Indocyanine green
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Foxgreen ∣ IC Green |
| CAS | 3599-32-4 |
| Peso molecular | 774.96 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (43.01 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5 mg/mL (6.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Objetivo | HBV |