Learn More
Tocris Bioscience™ Indo 1AM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18775416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18775416 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18775416 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6704/1
Fluorescent Ca2+ indicator
Indo 1AM is a fluorescent Ca2+ indicator (Kd for Ca2+ = 250 nM). Cell-permeable. Displays ratiometric emission wavelength change upon Ca2+ binding. Excitation/emission λ are 355/475 nm for no Ca2+ and 355/401 nm for high Ca2+. Absorption maxima are 349 and 331 nm for free anion and Ca complex, respectively. Respective emission maxima are 485 and 410 nm. Quantum yield ~0.5. Ideal for flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[Bis[2-[(acetoxy)methoxy]-2-oxoethyl]amino]-3-[2-[2-[bis[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]phenyl]-1H-indole-6-carboxylic acid (acetoxy)methyl ester
CAS 112926-02-0
Cantidad 1 mg
Objetivo Calcium Signaling Probes and Ca2+ Indicator Dyes
Fórmula molecular C47H51N3O22
Formula Weight (peso de la fórmula) 1009.91
Pureza 90%