Learn More
MedChemExpress Indo-1 AM
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | 1009.91 g/mol |
| CAS | 112926-02-0 |
| Sinónimo | Indo-1 Acetoxymethyl ester |