Descripción
- Disponibles en 3 tamaños: 30 ml, 100 ml y 250 ml
- Cumple con los requisitos de la industria alimentaria y la farmacéutica
- Probado de acuerdo con la norma BS EN 14254 para un rendimiento seguro y sin fugas
- Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
- La longitud del mango se adapta a la mayoría de aplicaciones de muestreo
- Opciones en poliestireno transparente y azul
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Envasadas individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Descripción | En envase individual |
| Material del cierre | Plástico |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Longitud (métrico) | 385 mm |