Learn More
Wheaton™ Cacillos estériles envasados individualmente
Código de producto. 16601794 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
16601794 250 mL Transparente paquete de 50
16651784 30 mL Azul paquete de 50
16661784 30 mL Transparente paquete de 50
16671784 100 mL Azul paquete de 50
16681784 100 mL Transparente paquete de 50
16691784 250 mL Azul paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16601794 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 360240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.70€
    160.34€ / paquete de 50
    Ahorro 12.36€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Ideal para la recogida y el transporte seguros de muestras en un solo recipiente, elimina el riesgo de contaminación cruzada.
  • Disponibles en 3 tamaños: 30 ml, 100 ml y 250 ml
  • Cumple con los requisitos de la industria alimentaria y la farmacéutica
  • Probado de acuerdo con la norma BS EN 14254 para un rendimiento seguro y sin fugas
  • Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
  • La longitud del mango se adapta a la mayoría de aplicaciones de muestreo
  • Opciones en poliestireno transparente y azul
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Envasadas individualmente
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Descripción En envase individual
Material del cierre metálica
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Cantidad 50/Paq.
Longitud (métrico) 385 mm