Descripción
- Disponible para dos capacidades diferentes
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Transparente/Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Transferpette Pipeta electrónica monocanal |
| Material | Polipropileno, acero inoxidable |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte para pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Transferpette Pipeta electrónica monocanal hasta 1000 μL |
| Mostrar más |