Descripción
- Disponible para dos capacidades diferentes
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Transparente/Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polipropileno, acero inoxidable |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte para pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeta monocanal electrónica Transferpette (500 a 5000 μl) |
| Anchura (imperial) | 4,5 in |
| Mostrar más |