Learn More
Alambre de indio, 1,0 mm de diámetro, Puratronic™, +99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387107 1 m 1 metro
11377107 5 m 5 metros
11397107 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011462.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 5,74 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium
Color Plata-blanco
Punto de fusión 156.6°C
Punto de ebullición 2072°C
Aspecto Silvery-white wire
Densidad 7.31g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.998% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈5,74g/m