Learn More
Alambre de indio, 0,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465895
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 m
2 m
Tamaño de la unidad:
0.50 metro
2 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465895 0.5 m 0.50 metro
15475895 2 m 2 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000155.0K
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Cantidad 0.5 m
Olor Odorless
Peso ≈1.43g/m
Formulario Alambre, ≈1,43g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic