Learn More
Alambre de indio, 0,25 mm de diámetro, Puratronic™, > 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 m
10 m
25 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2.50 metro
25 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426325 25 m 25 metros
11384018 2.5 m 2.50 metro
11304028 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040421.G9
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Forma: Aprox. 0,36 g/m
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Specifications
Nombre del producto químico o material Indium
Color Plata-blanco
Aspecto Silvery-white wire
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.998% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,36g/m