Learn More
Óxido de estaño e indio, grado de deposición al vacío, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375407 25 g 25 g
11365407 5 g 5 g
11355407 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042677.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50926-11-9
Fórmula molecular InOSn
Peso molecular (g/mol) 249.527
Número MDL MFCD00171662
Clave InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
Nombre IUPAC indio;oxoestaño
SMILES O=[Sn].[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium tin oxide
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.99%