Learn More
Óxido de estaño e indio, NanoTek™, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470910 100 g 100 g
11460910 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044927.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • El óxido de estaño e indicio NanoTek™ puede usarse para impartir conductividad a los revestimientos transparentes, como los que se encuentran en la superficie de tubos de visualización de ordenadores o en las películas utilizadas para producir pantallas conductoras, como las pantallas táctiles interactivas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50926-11-9
Fórmula molecular InOSn
Peso molecular (g/mol) 249.527
Número MDL MFCD00171662
Clave InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
Nombre IUPAC indio;oxoestaño
SMILES O=[Sn].[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium tin oxide NanoTek™
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo APS de 17-28 nm,S.A. 30-50 m
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 7.16 g/mL