Learn More
Óxido de estaño e indio, NanoTek™, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- El óxido de estaño e indicio NanoTek™ puede usarse para impartir conductividad a los revestimientos transparentes, como los que se encuentran en la superficie de tubos de visualización de ordenadores o en las películas utilizadas para producir pantallas conductoras, como las pantallas táctiles interactivas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium tin oxide NanoTek™ |
| Color | Amarillo a verde |
| Forma física | Polvo APS de 17-28 nm,S.A. 30-50 m |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 7.16 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Indium tin oxide, Nanotek
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium oxide, Tin oxide