Learn More
Lingote eutéctico de estaño indio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
5x 10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363417 10 g 10 g
11460490 5x 10 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018159.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium Tin eutectic ingot
Punto de fusión 117°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. In:Sn; 52:48 wt%
Cantidad 10 g
Formulario Lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00144477
Porcentaje de pureza 99.99%