Learn More
Estándar de indio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15215936 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
15215936 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15215936 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLIN21BY
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
In1 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-74-6
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular In
Número MDL MFCD00134048
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [In]
Nombre IUPAC indio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 114.82
PubChem CID 5359967
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:30430
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, indium
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio