Learn More
Varilla de indio, 2,38 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium rod |
| Nombre de nota | 2.38mm (0.094 in.) dia. |
| Cantidad | 5 x 20 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.33g/cm |
| Formulario | Varilla, ≈0,33 g/cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |