Learn More
Polvo de indio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium |
| Color | Plata a gris |
| Punto de fusión | 156.6°C |
| Punto de ebullición | 2072°C |
| Aspecto | Silver-gray powder |
| Densidad | 7.31 |
| Cantidad | 25 g |
| Tamaño de malla | -325 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Mostrar más |