Learn More
Polvo de indio, malla -100, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium |
| Color | Plata-blanco |
| Punto de fusión | 156.6°C |
| Punto de ebullición | 2072°C |
| Aspecto | Silver white powder |
| Densidad | 7.31 |
| Cantidad | 25 g |
| Tamaño de malla | -100 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Indium powder
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium