Learn More
Óxido de indio, dopado con estaño, precursor polimérico, óxido ≈20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359877 10 g 10 g
11349877 2 g 2 g
11339877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042229.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Preparación de electrodos conductores eléctricos transparentes
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-43-2
Fórmula molecular In2O3
Peso molecular (g/mol) 277.63
Número MDL MFCD00011060
Clave InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium oxide
Nombre de nota Tin doped, polymeric precursor
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Información de solubilidad Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈20 wt%