Learn More
Óxido de indio, precursor polimérico, en hexano, óxido ≈30 % de peso, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11324727 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11324727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039752.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Preparación de electrodos conductores eléctricos transparentes
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-43-2
Fórmula molecular In2O3
Peso molecular (g/mol) 277.63
Número MDL MFCD00011060
Clave InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium oxide
Nombre de nota Polymeric precursor in Hexane
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%