Learn More
Lingote/botón de indio,≈ 31 mm (1,2 in) diámetro x 5,3 mm (0,21 in) grueso, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15434945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434945 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15434945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045111.KF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium ingot/button
Color Plata
Nombre de nota ≈31mm (1.2 in.) dia. x 5.3mm (0.21 in.) thick
CAS 7440-74-6
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈28g/piece
Formulario ≈28G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular In
Número MDL MFCD00134048
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [In]
Nombre IUPAC indio
Peso molecular (g/mol) 114.82
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Porcentaje de pureza 99.99%