Learn More
Sulfato de indio(III) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11380108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11380108 10 g 10 g
11370108 50 g 50 g
11390108 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11380108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042870.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular In2(SO4)3·xH2O
Número MDL MFCD00149747
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium (III) sulfate hydrate
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.83 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%