Learn More
Fosfuro de indio(III), masa policristalina, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
InP is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct bandgap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El InP se utiliza en electrónica de alta potencia y alta frecuencia debido a su superior velocidad de electrones. También tiene una separación de banda directa, que lo hace útil para dispositivos optoelectrónicos como diodos láser. También se utiliza como sustrato para dispositivos optoelectrónicos basados en arsenuro de indio y galio epitaxial.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) phosphide |
| Punto de fusión | 1070°C |
| Forma física | Masa policristalina |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 4.81 |
| Índice Merck | 14,4953 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.79 |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |