Learn More
Fosfuro de indio(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
The water soluble InP/ZnS core/shell QDs are a safer alternative to CdSe/ZnS QDs for biological applications, by comparing their toxicity in vitro (cell culture) and in vivo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Indium(III) phosphide |
| Punto de fusión | 1070°C |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Índice Merck | 14,4953 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.79 |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Densidad | 4.81 g/mL |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.